(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylamin
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: (S)-1-(4-Bromophenyl)ethanamine, (S)-(-)-1-(4-Bromophenyl)ethylamine
OR322311-25G
APOSOR322311-25GEA 68.3 EUR
APOSOR322311-25G
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylamin
(S)-(-)-4-Brom-α-methylbenzylamin
Formel: C₈H₁₀BrN
Molecular Weight: 200,08 g/mol
Siedepunkt: 140…145 °C/30mmHg
Schmelzpunkt: –25 °C
Dichte: 1,39 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00066026
CAS-Nummer: 27298-97-1
UN: 3265
ADR: 8,III