2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyd 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
2-Hydroxy-5-methylbenzene-1,3-dicarbaldehyde
OR32232-5G
APOSOR32232-5GEA
140
EUR
APOSOR32232-5G
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyd 95%
2-Hydroxy-5-methylisophthalaldehyd
Formel:
C₉H₈O₃ Molecular Weight: 164,1600 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00016596 CAS-Nummer: 7310-95-4 |