5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Bromothiophene-2-carbaldehyde oxime
OR322321-500MG OR322321-1G
APOSOR322321-500MGEA 50.9 EUR
APOSOR322321-500MG APOSOR322321-1G
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
5-Bromothiophene-2-carboxaldoxime
Formel: C₅H₄BrNOS
Molecular Weight: 206,06 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00126375
CAS-Nummer: 2160-63-6