5-Chlor-2-nitro-p-toluidin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Chloro-4-methyl-2-nitroaniline
OR322344-25G
APOSOR322344-25GEA 195 EUR
APOSOR322344-25G
5-Chlor-2-nitro-p-toluidin 95%
5-Chlor-2-nitro-p-toluidin
Formel: C₇H₇ClN₂O₂
Molecular Weight: 186,60 g/mol
Schmelzpunkt: 159…163 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00034066
CAS-Nummer: 7149-80-6