1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan

Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr

Synonyme: DABCO, Triethylendiamin

OR322352-1KG OR322352-500G OR322352-100G
APOSOR322352-1KGEA 69.6 EUR
APOSOR322352-1KG APOSOR322352-500G APOSOR322352-100G
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
1,4-Diazabicyclo[2.2.2]octan
Formel: C₆H₁₂N₂
Molecular Weight: 112,17 g/mol
Siedepunkt: 174 °C/760mmHg
Schmelzpunkt: 156…159 °C
Dichte: 1,02 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 62 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006689
CAS-Nummer: 280-57-9
UN: 1325
ADR: 4.1,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR