1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-(4-Nitrophenyl)pyrrole
OR32237-25G
APOSOR32237-25GEA 126 EUR
APOSOR32237-25G
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrol 95%
1-(4-Nitrophenyl)-1H-pyrrole
Formel: C₁₀H₈N₂O₂
Molecular Weight: 188,1800 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00119340
CAS-Nummer: 4533-42-0