3-Pyrid-2-ylbenzoesäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322374-1G OR322374-5G
APOSOR322374-1GEA 52.2 EUR
APOSOR322374-1G APOSOR322374-5G
3-Pyrid-2-ylbenzoesäure 98%
3-Pyrid-2-ylbenzoesäure
Formel: C₁₂H₉NO₂
Schmelzpunkt: 207 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD05864807
CAS-Nummer: 4467-07-6