2-Methoxy-4-vinylphenol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Hydroxy-5-vinylanisol
OR322411-1G OR322411-5G OR322411-25G
APOSOR322411-1GEA 43.5 EUR
APOSOR322411-1G APOSOR322411-5G APOSOR322411-25G
2-Methoxy-4-vinylphenol
2-Methoxy-4-vinylphenol
Formel: C₉H₁₀O₂
Molecular Weight: 150,18 g/mol
Siedepunkt: 108…110 °C
Schmelzpunkt: 25…29 °C
Dichte: 1,11 g/cm³ (25 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00015437
CAS-Nummer: 7786-61-0