3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR322467-25G
APOSOR322467-25GEA 184 EUR
APOSOR322467-25G
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid 98%
3-Chloropyrazine-2-carboxylic acid
Formel: C5H3ClN2O2
Molecular Weight: 158,5425 g/mol
Schmelzpunkt: 117…118 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01318438
CAS-Nummer: 27398-39-6