1-Indancarbonsäure 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,3-Dihydro-1H-indene-1-carboxylic acid, 1-Indanecarboxylic acid
OR322479-1G OR322479-5G
APOSOR322479-1GEA 72.5 EUR
APOSOR322479-1G APOSOR322479-5G
1-Indancarbonsäure 98%
1-Indancarbonsäure
Formel: C₁₀H₁₀O₂
Molecular Weight: 162,19 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00021239
CAS-Nummer: 14381-42-1