2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Aminopyrimidine-5-carboxaldehyde
OR322504-5G
APOSOR322504-5GEA 94.4 EUR
APOSOR322504-5G
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
2-Aminopyrimidine-5-carbaldehyde
Formel: C₅H₅N₃O
Molecular Weight: 123,11 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03701714
CAS-Nummer: 120747-84-4