2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 2'-Methoxybiphenyl-3-ylamine, 3-(2-Methoxyphenyl)aniline
OR322524-1G OR322524-500MG
APOSOR322524-1GEA 328 EUR
APOSOR322524-1G APOSOR322524-500MG
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
2'-Methoxy-[1,1'-biphenyl]-3-amine
Formel: C₁₃H₁₃NO
Molecular Weight: 199,25 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03424666
CAS-Nummer: 96923-01-2