4-Methylpyrimidin
Lieferant: Apollo Scientific
OR322543-10G
APOSOR322543-10GEA 0 EUR
APOSOR322543-10G
4-Methylpyrimidin
4-Methylpyrimidine
Formel: C₅H₆N₂
Molecular Weight: 94,12 g/mol
Siedepunkt: 141…142 °C
Dichte: 1,031 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 40 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00006115
CAS-Nummer: 3438-46-8
UN: 1993
ADR: 3,III