1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Lieferant: Apollo Scientific
OR322681-500MG OR322681-1G
APOSOR322681-500MGEA 415 EUR
APOSOR322681-500MG APOSOR322681-1G
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
1-(3-Chlorophenyl)-4-hydroxy-6-oxo-1,6-dihydro-3-pyridazinecarboxylic acid
Formel: C₁₁H₇ClN₂O₄
Molecular Weight: 266.64 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00141204
CAS-Nummer: 339029-56-0