Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR322698-1G
APOSOR322698-1GEA 162 EUR
APOSOR322698-1G
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione 95%
Pyrido[3,4-d]pyrimidine-2,4(1H,3H)-dione
Formel: C7H5N3O2
Molecular Weight: 163,1335 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07438024
CAS-Nummer: 21038-67-5