7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 2,4-Diamino-7-bromoquinazoline, DHFR-IN-3
OR322728-1G OR322728-250MG OR322728-5G
APOSOR322728-1GEA 128 EUR
APOSOR322728-1G APOSOR322728-250MG APOSOR322728-5G
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
7-Bromoquinazoline-2,4-diamine
Formel: C₈H₇BrN₄
Molecular Weight: 239.0720 g/mol
Schmelzpunkt: 255…256 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD08706214
CAS-Nummer: 137553-43-6