tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR32277-250MG
APOSOR32277-250MGEA 34.8 EUR
APOSOR32277-250MG
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate 95%
tert-Butyl-1-oxa-4,8-diazaspiro[4.5]decane-8-carboxylate
Formel: C₁₂H₂₂N₂O₃
Molecular Weight: 242,32 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD07698579
CAS-Nummer: 886360-95-8