4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine 96%
Lieferant: Apollo Scientific
OR322861-1G
OR322861-5G
APOSOR322861-1GEA
201
EUR
APOSOR322861-1G
APOSOR322861-5G
4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine 96%
4-Chloro-6-(4-methyl-1-piperazinyl)pyrimidine
Formel:
C₉H₁₃ClN₄ Molecular Weight: 212,68 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05739691 CAS-Nummer: 27174-60-3 |