3-Methyl-1H-1,2,4-triazol 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR322862-5G
OR322862-25G
APOSOR322862-5GEA
109
EUR
APOSOR322862-5G
APOSOR322862-25G
3-Methyl-1H-1,2,4-triazol 98%
3-Methyl-1H-1,2,4-triazol
Formel:
C₃H₅N₃ Molecular Weight: 83,0900 g/mol Schmelzpunkt: 44…48 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00233931 CAS-Nummer: 7170-01-6 |