1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzolchlorid 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
O-[(4-Methylphenyl)methyl]hydroxylamine hydrochloride
OR32296-1G
OR32296-5G
APOSOR32296-1GEA
270
EUR
APOSOR32296-1G
APOSOR32296-5G
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzolchlorid 95%
1-[(Ammoniooxy)methyl]-4-methylbenzolchlorid
Formel:
C₈H₁₂ClNO Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD01114570 CAS-Nummer: 38936-62-8 |