4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32297-1G OR32297-5G
APOSOR32297-1GEA 336 EUR
APOSOR32297-1G APOSOR32297-5G
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline 95%
4-Chloro-1-methyl[1,2,4]triazolo[4,3-a]quinoxaline
Formel: C₁₀H₇ClN₄
Molecular Weight: 218.65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00140733
CAS-Nummer: 91895-39-5