2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR3230-1G
OR3230-250MG
APOSOR3230-1GEA
30.6
EUR
APOSOR3230-1G
APOSOR3230-250MG
2-Aminothiazole-5-carbonitrile 97%
2-Aminothiazole-5-carbonitrile
Formel:
C₄H₃N₃S Molecular Weight: 125.20 g/mol Schmelzpunkt: 204…208 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD08275724 CAS-Nummer: 51640-52-9 |