2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid 90%
Lieferant: Apollo Scientific
Gefahr
Synonyme: 2-(Chloromethoxy)ethyltrimethylsilane, 2-(Trimethylsilyl)ethoxymethyl Chloride, SEM-chloride
OR323097-100G OR323097-25G OR323097-10G
APOSOR323097-100GEA 393 EUR
APOSOR323097-100G APOSOR323097-25G APOSOR323097-10G
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid 90%
2-(Trimethylsilyl)ethoxymethylchlorid
Formel: C₆H₁₅ClOSi
Molecular Weight: 166,72 g/mol
Siedepunkt: 170…172 °C
Flammpunkt: 42 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009919
CAS-Nummer: 76513-69-4
UN: 2920
ADR: 8+3,II