4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 4-[(3-Oxobutan-2-yl)oxy]benzonitrile
OR32311-1G OR32311-25G OR32311-5G
APOSOR32311-1GEA 180 EUR
APOSOR32311-1G APOSOR32311-25G APOSOR32311-5G
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile 95%
4-(1-Methyl-2-oxopropoxy)benzenecarbonitrile
Formel: C₁₁H₁₁NO₂
Molecular Weight: 189.22 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00243580
CAS-Nummer: 306979-60-2
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable