1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 1-Chloro-3,4-dihydronaphthalene-2-carbaldehyde
OR32322-1G OR32322-5G
APOSOR32322-1GEA 336 EUR
APOSOR32322-1G APOSOR32322-5G
1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde 95%
1-Chloro-3,4-dihydro-2-naphthalenecarbaldehyde
Formel: C₁₁H₉ClO
Molecular Weight: 192,65 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02257735
CAS-Nummer: 3262-03-1