(2-Brompropyl)benzol
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
OR323250-25G OR323250-5G
APOSOR323250-25GEA 0 EUR
APOSOR323250-25G APOSOR323250-5G
(2-Brompropyl)benzol
(2-Brompropyl)benzol
Formel: C₆H₅CH₂CHBrCH₃
Siedepunkt: 107…109 °C
Dichte: 1,29 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 91 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000149
CAS-Nummer: 2114-39-8