3,4-Dibrom-1H-pyrrol-2,5-dion 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
3,4-Dibromomaleimide
OR323258-5G
OR323258-25G
APOSOR323258-5GEA
71.2
EUR
APOSOR323258-5G
APOSOR323258-25G
3,4-Dibrom-1H-pyrrol-2,5-dion 98%
3,4-Dibromo-1H-pyrrole-2,5-dione
Formel:
C4HBr2NO2 Schmelzpunkt: 228…231 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00185696 CAS-Nummer: 1122-10-7 UN: 3261 ADR: 8,II |