2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 97%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-4,7-diazaindole
OR323262-25G
APOSOR323262-25GEA 214 EUR
APOSOR323262-25G
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine 97%
2-Bromo-5H-pyrrolo[2,3-b]pyrazine
Formel: C₆H₄BrN₃
Molecular Weight: 198.0201 g/mol
Siedepunkt: 265 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD09834822
CAS-Nummer: 875781-43-4
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable