Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32327-1G OR32327-5G
APOSOR32327-1GEA 121 EUR
APOSOR32327-1G APOSOR32327-5G
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate 95%
Ethyl pyrrolo[1,2-c]pyrimidine-3-carboxylate
Formel: C₁₀H₁₀N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02082826
CAS-Nummer: 107407-80-7