3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: γ-methacryloxypropyl-trimethoxysilane, 3-(Methacryloyloxy)propyltrimethoxysilane
OR323284-1KG OR323284-250G OR323284-500G
APOSOR323284-1KGEA 102 EUR
APOSOR323284-1KG APOSOR323284-250G APOSOR323284-500G
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat 98%
3-(Trimethoxysilyl)propylmethacrylat
Formel: C₁₀H₂₀O₅Si
Molecular Weight: 248.35 g/mol
Siedepunkt: 190 °C
Dichte: 1.045 g/cm³ (25 °C)
Flammpunkt: 92 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008593
CAS-Nummer: 2530-85-0