N-Methylmorpholin-N-oxid
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
OR323297-25G
OR323297-250G
APOSOR323297-25GEA
21.9
EUR
APOSOR323297-25G
APOSOR323297-250G
N-Methylmorpholin-N-oxid
N-Methylmorpholin-N-oxid
Formel:
C₅H₁₁NO₂ Schmelzpunkt: 180…184 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00005947 CAS-Nummer: 7529-22-8 EINECS: 231-391-8 |