(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (R)-2-methylpropane-2-sulphinamide, R)-(+)-tert-Butyl sulphinamide, (R)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (R)-(+)-tert-Butylsulphinamide, (R)-(+)-t-Butylsulphinamide
OR3233-100G OR3233-25G OR3233-500G
APOSOR3233-100GEA 84.1 EUR
APOSOR3233-100G APOSOR3233-25G APOSOR3233-500G
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide 98%
(R)-(+)-2-Methyl-2-propanesulphinamide
Formel: C₄H₁₁NOS
Molecular Weight: 121,20 g/mol
Schmelzpunkt: 103…107 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05861479
CAS-Nummer: 196929-78-9