(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: (S)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-tert-Butylsulphinamide, (S)-(-)-t-Butylsulphinamide, (S)-(-)-2-Methyl-2-propanesulphinamide, (S)-(-)-tert-Butyl sulphinamide
OR3234-100G OR3234-25G OR3234-5G
APOSOR3234-100GEA 84.1 EUR
APOSOR3234-100G APOSOR3234-25G APOSOR3234-5G
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide 98%
(S)-2-Methylpropane-2-sulphinamide
Formel: C₄H₁₁NOS
Molecular Weight: 121,20 g/mol
Schmelzpunkt: 104…106 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD05861480
CAS-Nummer: 343338-28-3