1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32353-5G
APOSOR32353-5GEA
270
EUR
APOSOR32353-5G
1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4-methylpiperazine 95%
1-[(6-Chloropyridin-3-yl)methyl]-4-methylpiperazine
Formel:
C₁₁H₁₆ClN₃ Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD04124601 CAS-Nummer: 612487-31-7 |