1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32380-25G OR32380-5G
APOSOR32380-25GEA 354 EUR
APOSOR32380-25G APOSOR32380-5G
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole 97%
1-(2-Chloroethyl)-1H-pyrazole
Formel: C₅H₇ClN₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00173067
CAS-Nummer: 96450-53-2