5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
5H,6H-Benzo[h]quinazolin-2-amine
OR32392-1G
OR32392-5G
APOSOR32392-1GEA
244
EUR
APOSOR32392-1G
APOSOR32392-5G
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine 95%
5,6-Dihydrobenzo[h]quinazolin-2-amine
Formel:
C₁₂H₁₁N₃ Molecular Weight: 197,24 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00139519 CAS-Nummer: 66521-84-4 |