4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32394-1G OR32394-5G
APOSOR32394-1GEA 163 EUR
APOSOR32394-1G APOSOR32394-5G
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole 95%
4-(3,4-Dimethoxyphenyl)-3-methyl-1H-pyrazole
Formel: C₁₂H₁₄N₂O₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00112345
CAS-Nummer: 321526-09-4