1-(Dimethylamino)-4-(3-pyridinyloxy)-1-penten-3-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32401-1G
APOSOR32401-1GEA
270
EUR
APOSOR32401-1G
1-(Dimethylamino)-4-(3-pyridinyloxy)-1-penten-3-one 95%
1-(Dimethylamino)-4-(3-pyridinyloxy)-1-penten-3-one
Formel:
C₁₂H₁₆N₂O₂ Molecular Weight: 220,27 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD08056611 CAS-Nummer: 886361-43-9 |