Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Ethyl 2-[(2,6-dichlorophenyl)formamido]acetate
OR32421-1G OR32421-25G OR32421-5G
APOSOR32421-1GEA 180 EUR
APOSOR32421-1G APOSOR32421-25G APOSOR32421-5G
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate 95%
Ethyl-2-[(2,6-dichlorobenzoyl)amino]acetate
Formel: C₁₁H₁₁Cl₂NO₃
Molecular Weight: 276.12 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00793743
CAS-Nummer: 329931-03-5