4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: 5-Ethoxy-2-(4-methoxyphenyl)-1,3-oxazole
OR32425-1G OR32425-5G
APOSOR32425-1GEA 336 EUR
APOSOR32425-1G APOSOR32425-5G
4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether 95%
4-(5-Ethoxy-1,3-oxazol-2-yl)phenyl methyl ether
Formel: C₁₂H₁₃NO₃
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00793751
CAS-Nummer: 477867-59-7