(R)-(+)-β-Methylphenethylamin 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
(R)-(+)-beta-Methylphenethylamine, (R)-(+)-2-Phenyl-1-propylamine
OR3244-25G
OR3244-5G
OR3244-100G
APOSOR3244-25GEA
219
EUR
APOSOR3244-25G
APOSOR3244-5G
APOSOR3244-100G
(R)-(+)-β-Methylphenethylamin 98%
(R)-(+)-β-Methylphenethylamin
Formel:
C₉H₁₃N Siedepunkt: 197 °C Dichte: 0.945 g/cm³ (25 °C) Flammpunkt: 81 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00216740 CAS-Nummer: 28163-64-6 UN: 2735 ADR: 8 II |