5-Brompyrimidin-2-carbonitril
Lieferant: Apollo Scientific
Achtung
Synonyme: 5-Bromo-2-cyanopyrimidine, 5-bromo-pyrimidine-2-carbonitile
OR3247-1G OR3247-5G
APOSOR3247-1GEA 21.9 EUR
APOSOR3247-1G APOSOR3247-5G
5-Brompyrimidin-2-carbonitril
5-Brompyrimidin-2-carbonitril
Formel: C₅H₂BrN₃
Molecular Weight: 183,99 g/mol
Schmelzpunkt: 121…123 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD02940446
CAS-Nummer: 38275-57-9