1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
(E)-1-(5-Bromothiophen-2-yl)-3-(dimethylamino)prop-2-en-1-one
OR32472-1G
OR32472-25G
OR32472-5G
APOSOR32472-1GEA
180
EUR
APOSOR32472-1G
APOSOR32472-25G
APOSOR32472-5G
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one 95%
1-(5-Bromo-2-thienyl)-3-(dimethylamino)-2-propen-1-one
Formel:
C₉H₁₀BrNOS Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00098108 CAS-Nummer: 938176-46-6 |