Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme: Methyl 2-Chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzoate, Methyl 2-chloro-4-(pyrrolidin-1-yl)benzoate
OR32483-1G OR32483-5G
APOSOR32483-1GEA 270 EUR
APOSOR32483-1G APOSOR32483-5G
Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate 95%
Methyl-2-chloro-4-(1-pyrrolidinyl)benzenecarboxylate
Formel: C₁₂H₁₄ClNO₂
Molecular Weight: 239.7 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD03844850
CAS-Nummer: 175153-38-5