4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32488-1G OR32488-5G
APOSOR32488-1GEA 180 EUR
APOSOR32488-1G APOSOR32488-5G
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde 95%
4-Chloro-2-oxo-2H-chromene-3-carbaldehyde
Formel: C₁₀H₅ClO₃
Molecular Weight: 208,6 g/mol
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00179896
CAS-Nummer: 50329-91-4