3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 98%
Lieferant: Apollo Scientific
|
Achtung
|
Synonyme:
1-(3,5-Dichlorphenyl)hydrazin Hydrochlorid, 3,5-Dichlorphenylhydrazin Hydrochlorid, 3,5-Dichlorphenylhydrazinhydrochlorid
OR3249-100G
APOSOR3249-100GEA
130
EUR
APOSOR3249-100G
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid 98%
3,5-Dichlorphenylhydraziniumchlorid
Formel:
C₆H₇Cl₃N₂ Molecular Weight: 213,49 g/mol Schmelzpunkt: 204…210 °C (Zersetzung) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00012938 CAS-Nummer: 63352-99-8 EINECS: 264-109-7 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...