2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)anilin 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32493-1G OR32493-5G OR32493-25G
APOSOR32493-1GEA 122 EUR
APOSOR32493-1G APOSOR32493-5G APOSOR32493-25G
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)anilin 95%
2-Methyl-3-(pyrrol-1-yl)anilin
Formel: C₁₁H₁₂N₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
CAS-Nummer: 137352-75-1