4-Chloro-1,2-dimethoxybenzene 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32499-1G OR32499-5G
APOSOR32499-1GEA 78.3 EUR
APOSOR32499-1G APOSOR32499-5G
4-Chloro-1,2-dimethoxybenzene 95%
4-Chloro-1,2-dimethoxybenzene
Formel: C₈H₉ClO₂
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD01741851
CAS-Nummer: 16766-27-1