Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Lieferant: Apollo Scientific
OR32502-1G
OR32502-5G
APOSOR32502-1GEA
306
EUR
APOSOR32502-1G
APOSOR32502-5G
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate 95%
Ethyl-1-(1,1-dimethyl-2-oxoethyl)-4-piperidinecarboxylate
Formel:
C₁₂H₂₁NO₃ Molecular Weight: 227.31 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD05663786 CAS-Nummer: 886360-88-9 |