DL-β-(3-Chlorphenyl)alaninol 95%
Lieferant: Apollo Scientific
Synonyme:
3-Amino-3-(3-chlorophenyl)propan-1-ol, 3-Amino-3-(3-chlorophenyl)-propan-1-ol
OR32505-1G
APOSOR32505-1GEA
270
EUR
APOSOR32505-1G
DL-β-(3-Chlorphenyl)alaninol 95%
DL-β-(3-Chlorphenyl)alaninol
Formel:
C₉H₁₂ClNO Molecular Weight: 185,65 g/mol Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD03412790 CAS-Nummer: 68208-25-3 |